Przejdź do
S2378
Sodium succinate dibasic hexahydrate
≥99%, ReagentPlus®
Synonim(y):
Butanedioic acid disodium salt, Succinic acid disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOOCCH2CH2COONa · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-778-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3921044
Assay:
≥99%
Solubility:
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium succinate dibasic hexahydrate, ReagentPlus®, ≥99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium succinate dibasic hexahydrate can be used as an organic additive in the preparation of well-defined hollow nano-baskets morphology of ZnO nanoparticles (ZnO-HNBs) via a low-temperature solution method using zinc nitrate hexahydrate and hexamethylenetetramine. ZnO-HNBs are further applied as photocatalysts for dye degradation.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S96371417014160
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 270 g/L at 20 °C (completely)
solubility
-
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98.0% (NT)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
ReagentPlus®
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?