Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 173,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 355,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
Informacje o tej pozycji
173,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
InChI key
MSJMDZAOKORVFC-SEPHDYHBSA-L
Application
- Enhancement of drug absorption: Sodium fumarate dibasic is utilized to improve the dissolution behavior and oral absorption of drugs with pH-dependent solubility, enhancing bioavailability and therapeutic efficacy in pharmaceutical applications (Salehi et al., 2021).
- Development of novel drug carriers: The compound is used in the synthesis and characterization of novel injectable drug carriers, aiming to enhance the delivery and efficacy of therapeutic agents in medical treatment strategies (Guo et al., 2005).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay 95% | assay - | assay ≥99.0% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?