Kluczowe dokumenty
MABE1934
Sigma-Aldrich
Anti-IKFZ3 degron tag Antibody, clone 1C3-D3-F8
Wybierz wielkość
25 μL
691,00 zł
100 μL
1750,00 zł
691,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
691,00 zł
100 μL
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
691,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C3-D3-F8, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 58.02 kDa
observed mol wt ~39 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, bovine, rat
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Białko palca cynkowego Aiolos (UniProt: Q9UKT9; znane również jako białko palca cynkowego rodziny Ikaros 3, IKZF3) jest kodowane przez gen IKZF3 (znany również jako ZNFN1A3) (identyfikator genu: 22806) u człowieka. IKZF3 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych Ikaros Zinc finger z sześcioma domenami palca cynkowego typu C2H2. Ulega ekspresji głównie w leukocytach krwi obwodowej, śledzionie i grasicy. Występuje jako homodimer i może również tworzyć heterodimery z innymi członkami rodziny Ikaros. Odgrywa ważną rolę w regulacji różnicowania limfocytów i jest zaangażowana w regulację różnicowania, proliferacji i dojrzewania komórek B. Wykazano również, że reguluje ekspresję Bcl-2 i kontroluje apoptozę w komórkach T w sposób zależny od IL2. Wykazano, że jego poziomy są regulowane w górę przez TGF-1. Ekspresja IKZF3 w komórkach Th17 jest związana ze zwiększoną produkcją IL-10 i wykazano, że oddziałuje ze znanymi regulatorami ekspresji IL10. Działa również jako aktywator transkrypcji w komórkach T CD4 + we współpracy z innymi czynnikami, takimi jak FOXP3 i BLIMP1 w regulatorowych komórkach T CD4 + (Tregs). Sekwencja degronowa IKZF3 jest zlokalizowana w aminokwasach 144-168, a mutacja Q147H powoduje sparaliżowanie funkcji IKZF3. Sekwencja ta stanowi modułowy degron, który może być wykorzystywany do namierzania heterologicznych białek. Ta sekwencja degronu jest tak samo zdolna jak IKZF3 o pełnej długości do namierzania wybranych białek do degradacji. Wykazano, że jest on ukierunkowany na białko zielonej fluorescencji (GFP) w celu degradacji indukowanej pomalidomidem, gdy jest połączony z C-końcem GFP, ale nie z N-końcem. Został on również wysiany w celu ukierunkowania egzogennego HIF2 na degradację indukowaną pomalidomidem, gdy jest połączony z C-końcem HIF2. Klon 1C3-D3-F8 rozpoznaje sekwencję degronu, która jest uważana za ważny regulator degradacji białek. (Ref.: Koduri, V. et al. (2019). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 116(7); 2539-2544).
Specyficzność
Klon 1C3-D3-F8 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko IKZF3. Jego celem jest epitop w obrębie 25 aminokwasów od sekwencji Degron w N-końcowej połowie.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji Degron z ludzkiego IKZF3.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek HEK293 wykazujących ekspresję IKZF3 znakowanego degronem PTPA.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło białko palca cynkowego Aiolos (IKZF3) w lizatach z komórek HEK293 ektopowo wyrażających IKZF3 Degron-tagged PTPA, ale nie w lizacie z nietransfekowanych komórek HEK293 (typ dziki).
Anti-IKFZ3 degron tag, klon 1C3-D3-F8, nr kat. MABE1934, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko palca cynkowego Aiolos (IKZF3) i jest testowane do stosowania w Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1