Przejdź do
210-500
Endothelial Cell Basal Medium (500ml)
Synonim(y):
Primary Cell Culture Media
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Basal Medium without Growth Supplement
Application
Endothelial Cell Basal Medium (500ml) has been used in culturing of:
  • human umbilical vein endothelial cells[1]
  • human coronary artery endothelial cells[2]
  • human pulmonary artery endothelial cells[3]
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
210PR-500B210-500P210-500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)