Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5702706
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IKZF3, klon 4U7F9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AIO, AIOLOS, ZNFN1A3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4U7F9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
65 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
IYQQNHMVLSRARNGMPLLKEVPRSYELLKPPPICPRDSVKVINKEGEVMDVYRCDHCRVLFLDYVMFTIHMGCHGFRDPFECNMCGYRSHDRYEFSSHIARGEHRALLK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IKZF3(22806)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek Ikaros z palcem cynkowym. Trzej członkowie tej rodziny białek (Ikaros, Aiolos i Helios) są specyficznymi dla układu krwiotwórczego czynnikami transkrypcyjnymi zaangażowanymi w regulację rozwoju limfocytów. Produkt tego genu jest czynnikiem transkrypcyjnym, który jest ważny w regulacji proliferacji i różnicowania limfocytów B. Zarówno Ikaros, jak i Aiolos mogą uczestniczyć w przebudowie chromatyny. Regulacja ekspresji genów w limfocytach B przez Aiolos jest złożona, ponieważ wydaje się wymagać sekwencyjnego tworzenia homodimerów Ikaros, heterodimerów Ikaros/Aiolos i homodimerów Aiolos. Opisano kilka alternatywnych transkryptów kodujących różne izoformy, a także niektóre warianty kodujące niebiałkowe. [dostarczone przez RefSeq, kwiecień 2012].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 400-509 ludzkiego IKZF3 (Q9UKT9).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)