Kluczowe dokumenty
HX0770
Supelco
Chlorowodorek hydroksyloaminy
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Hydroxylamine Hydrochloride, Hydroxylammonium Chloride, Hydroxyl Ammonium Chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H3NO · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.03 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Numer indeksu EC:
226-798-2
klasa czystości
reagent
ciśnienie pary
0.054 Pa ( 50 °C)
Próba
≥96%
Formularz
crystals
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
154 °C
rozpuszczalność
470 g/L
gęstość
1.7 g/cm3 at 20.2 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
Klucz InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek hydroksyloaminy GR ACS
HX0770-6 1kg Poly Bottle
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Komentarz do analizy
Amon (NH4): 0,1% max
Assay: 96,0% min
Klarowność roztworu alkoholu: Aby przejść test
Kolor: Biały
Postać: Kryształy
Metale ciężkie (jako Pb): 5ppm max
Żelazo (Fe): 5ppm max
Pozostałość po zapaleniu: 0,05% max
Związki siarki (jako SO4): 0,005% max
Miareczkowalny wolny kwas: 0,25meq/g max
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
spleen
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alisha House et al.
MethodsX, 7, 100572-100572 (2020-03-07)
Recent advances in human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (iPSCM) field offer a novel platform for modeling cardiac metabolism, heart diseases drug candidates screening and cardiac toxicity assessments. These workflows require a fully functional characterization of iPSCMs. Here we report