Przejdź do
05201
Wzorzec sodu dla AAS
TraceCERT®, 1 g/L Na in nitric acid (nominal concentration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Na in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Sodium Standard może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania zawartości sodu w preparatach dla niemowląt metodą spektrometrii absorpcji atomowej.
Analysis Note
1 g/L Na w 2% kwasie azotowym, przygotowany z wysokiej czystości NaNO3, HNO3 i wody
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
199885-50G04061838763457
199885-250G04061838763440
04535-100MG04061838632548
04535-500MG04061833496749
05201-250ML04061837109621
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. 1- Quelle est la valeur certifiée et incertitude (précision de la méthode) pour ce dosage ? 2- Serait-il possible de demander une fabrication à façon pour une concentration de 0.5 g/L dans H2O mais aussi dans D2O ?
    1 answer
    1. The certified value and expanded uncertainty are reported for each batch in the lot-specific Certificate of Analysis. A sample can be found in the documentation section of the product page. For custom manufacturing of a concentration of 0.5 g/L in H2O and D2O, a request can be made by contacting Technical Service.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?