Dokumenty
HG000C41
Millipore
Baird-Parker Agar
powder, pH 6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving), poly bottle of 12 × 500 g
Synonim(y):
Baird-Parker Agar Base
About This Item
Kod UNSPSC:
12352111
Postać
powder
skład
Agar, 20.0 g/L
Glycine, 12.0 g/L
Lithium Chloride, 5.0 g/L
Meat Extract, 5.0 g/L
Sodium Pyruvate, 10.0 g/L
Tryptone, 10.0 g/L
Yeast Extract, 1.0 g/L
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g
pH
6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
A selective medium for the isolation and enumeration of coagulase-positive staphylococci primarily from foodstuffs.
Uwaga dotycząca przygotowania
Suspend 63g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. Autoclave at 121°C for 15 minutes. Cool to 45 - 50°C and aseptically add 1% of 1% sterile Potassium Tellurite Solution (HG00BX15.PK) and 5% sterile Egg Yolk Emulsion (HG00BX14.100). Homogenate and pour plates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3