Kluczowe dokumenty
BX1635
Supelco
Bufor pH 7,0 Bezbarwny
Synonim(y):
buffer solutions
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
traceable to NIST
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Ten roztwór buforowy o pH 7,0 znajduje zastosowanie w rutynowych procedurach analitycznych do kalibracji mierników pH i utrzymywania pH roztworów.
Cechy i korzyści
  • Identyfikowalność z normami NIST
  • Gotowy do użycia roztwór dostępny w szczelnie zamkniętej butelce z wygodnym opakowaniem chroniącym przed zanieczyszczeniem
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Dokładność do +/- 0,01 w temperaturze 25 °C
  • Data ważności produktu znajduje się w CoA
  • Obliczona wartość niepewności obejmuje również czas transportu i przechowywania
Charakterystyka techniczna
Tolerancja: ±0,01