Kluczowe dokumenty
ABC1691
Sigma-Aldrich
Anty-PEPCK
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Phosphoenolpyruvate carboxykinase, cytosolic, PEPCK-C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCK1(5105)
Opis ogólny
Cytozolowa karboksykinaza fosfoenolopirogronianowa (UniProt: znana również jako PEPCK, PEPCK-C) jest kodowana przez gen PCK1 (znany również jako PEPCK1) (identyfikator genu: 5105) u człowieka. PEPCK katalizuje konwersję szczawiooctanu (OAA) do fosfoenolopirogronianu (PEP), co jest etapem ograniczającym szybkość glukoneogenezy. Wymaga manganu jako kofaktora. Jest wyrażany w wyższych poziomach w wątrobie osób na czczo. Nerki i adipocyty wykazują niższy poziom ekspresji. Zidentyfikowano dwa izozymy PEPCK, cytozolowy i mitochondrialny. PEPCK składa się z domeny N-końcowej i katalitycznej domeny C-końcowej, z miejscem aktywnym i jonami metali zlokalizowanymi w szczelinie między nimi. Po związaniu z substratem PEPCK ulega zmianie konformacyjnej, która przyspiesza proces katalizy. Ekspresja PEPCK może być kontrolowana przez cAMP, glukokortykoidy i insulinę. Jego ekspresja jest indukowana przez glukagon, katecholaminy i glukokortykoidy w okresach postu i w odpowiedzi na stres, a zmniejsza się po indukcji glukozą i pod wpływem insuliny. PEPCK-C jest nieobecny w wątrobie płodu, ale pojawia się po urodzeniu, wraz ze zdolnością do glukoneogenezy. Niedobór PEPCK-C jest rzadkim zaburzeniem metabolicznym powodującym stłuszczenie wątroby i nerek, hipoglikemię, hepatomegalię i brak rozwoju.
Specyficzność
To poliklonalne przeciwciało wykrywa cytozolową karboksykazę fosfoenolopirogronianową w ludzkiej nerce.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej karboksykazy fosfoenolopirogronianowej (PEPCK).
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PEPCK w ludzkiej nerce, ludzkiej trzustce, ludzkich mięśniach szkieletowych i ludzkiej tkance łożyskowej.
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło PEPCK w 10 µg ludzkiej tkanki nerkowej.
Wykryj karboksykazę fosfoenolopirogronianową, cytozolową [GTP] za pomocą tego króliczego poliklonalnego anty-PEPCK, nr kat. ABC1691, testowanego w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human liver tissue
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PEPCK in human liver tissue.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~65 kDa; obliczono 69,19 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Su-Ryun Jung et al.
The Korean journal of physiology & pharmacology : official journal of the Korean Physiological Society and the Korean Society of Pharmacology, 28(1), 31-38 (2023-12-29)
As in type 1 diabetes, the loss of pancreatic β-cells leads to insulin deficiency and the subsequent development of hyperglycemia. Exercise has been proposed as a viable remedy for hyperglycemia. Lithium, which has been used as a treatment for bipolar