Kluczowe dokumenty
791280P
Avanti
α-mycolic acid (C80)
powder
Synonim(y):
Kwas 2-[14-(2-eikozylocyklopropylo)tetradecylo]-β-hydroksy-α-tetrakozylocyklopropanoheksadekanowy
Wybierz wielkość
1 MG
2100,00 zł
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2100,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C80H156O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1166.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (791280P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bacterial lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas mykolowy to długi kwas tłuszczowy występujący w ścianach komórkowych taksonu mycolata, grupy bakterii, do której należy Mycobacterium Tuberculosis, czynnik wywołujący gruźlicę.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (791280P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)