Merck
05-373
Przeciwciało anty-Cyclin B1, klon GNS3 (8A5D12)
clone GNS3 (8A5D12), Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Cyklina B1 specyficzna dla G2/mitozy, cyklina B1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GNS3 (8A5D12), monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
65
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GNS3 (8A5D12), monoclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CCNB1(891)
mouse ... Ccnb1(268697)
General description
58 kDa
Cyklina B1 specyficzna dla G2/mitozy (UniProt: P14635; znana również jako Cyclin B1) jest kodowana przez gen CCNB1 (znany również jako CCNB) (Gene ID: 891) u człowieka. Cykliny są podjednostkami regulatorowymi kinaz zależnych od cyklu komórkowego (CDK), które są odpowiedzialne za fosforylację kilku celów komórkowych. Cykliny zawierają sekwencję lokalizacji jądrowej (NLS), która pomaga przenieść CDK do jądra. Zawierają również sekwencje PEST (Pro, Glu, Ser i Thr), które kierują je do degradacji przez szlak ubikwityna-białasom. Gdy CDK zakończą swoją rolę, ulegają szybkiej zaprogramowanej proteolizie poprzez dostarczanie za pośrednictwem ubikwityny do kompleksu proteasomu. Cyklina B1, białko regulatorowe zaangażowane w mitozę, kompleksuje się z CDK1, tworząc czynnik promujący dojrzewanie (MPF). Wykazano, że jest ona niezbędna do kontroli cyklu komórkowego w przejściu G2/M (mitoza). Gromadzi się stale podczas fazy G2 i jest gwałtownie niszczony podczas mitozy. Dlatego też kompleks cyklina B1-CDK1 jest uważany za kluczowy regulator wejścia do mitozy. Kompleks ten fosforyluje wiele białek przed rozpoczęciem mitozy. Chociaż dla cykliny B1 opisano pięć miejsc fosforylacji seryny (Ser 116, 126, 128, 133 i 147), fosforylacja seryny 133 przez PLK1 reguluje wejście kompleksu cyklina B1-CDK1 do jądra podczas profazy. Pod koniec mitozy cyklina B1 jest szybko usuwana przez ligazę ubikwityny (kompleks promujący anafazę / cyklosom) obciążoną podjednostką docelową CDC20. Aktywowany kompleks cyklina B1-CDK1 katalizuje własne zniszczenie poprzez stymulację aktywności APC. (Ref.: Van Zon, W., et al. (2010). J. Cell. Biol. 190(4); 587-602; Yuan, J., et al. (2004). Oncogene 23(34); 5843-5852).
Application
Immunoprecypitacja:
2 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało ludzką cyklinę B1 i kinazę cdc2 z 500 μg lizatu A431 RIPA, jak określono w późniejszym immunoblocie immunoprecypitatu przy użyciu anty-cdk1/cdc2 (PSTAIR), (nr katalogowy 06-923).
Analiza Western Blotting: 0,1 mg/ml tego przeciwciała wykryło cyklinę B1 w lizacie komórek A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenia 1:250 i 1:50 tego przeciwciała wykryły cyklinę B1 odpowiednio w ludzkich migdałkach i ludzkich skrawkach tkanki szpiku kostnego.
Biochem/physiol Actions
Oprócz ludzi zaobserwowano słabą reaktywność krzyżową z myszami.
To przeciwciało jest specyficzne dla ludzkiej cykliny B1 o masie 58 kDa. Nie reaguje krzyżowo z cykliną A lub cykliną D.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG białka G w buforze do przechowywania zawierającym 0,1 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu. Zamrożone w temperaturze -20°C.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by western blot analysis on RIPA lysate from human A431 carcinoma cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected cyclin B1 in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-220
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany