Przejdź do
ABS551
Przeciwciało przeciwko receptorowi glukagonu
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
GL-R, Glucagon receptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501138SAB4501137SAB1410515
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunofluorescence: 1:100-1:500, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
ELISA: 1:5000, immunofluorescence: 1:100-1:500, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
General description
Receptor glukagonu lub GL-R (UniProt P47871) jest kodowany przez gen GCGR (znany również jako GGR) (identyfikator genu 2642) u człowieka. Glukagon jest 29-aminokwasowym peptydem, który stymuluje glikogenolizę i glukoneogenezę w wątrobie w celu zwiększenia stężenia glukozy we krwi. Receptor dla glukagonu jest receptorem klasy 2 (lub klasy B) sprzężonym z białkiem G (GPCR), który sygnalizuje poprzez Gs w celu stymulowania produkcji cAMP. Myszy pozbawione receptora glukagonu mają łagodną hipoglikemię po poście i wykazują przerost komórek alfa trzustki. Ze względu na swoją rolę w promowaniu hiperglikemii, receptor glukagonu stanowi potencjalny cel w leczeniu cukrzycy.
Zaobserwowano ~59 kDa. Pasmo docelowe wydaje się większe niż obliczona masa cząsteczkowa 54,0 kDa (preforma) i 51,3 kDa (dojrzała) z powodu glikozylacji. Można również zaobserwować pasmo(a) degradacji o niższej masie cząsteczkowej (Iwanij, V., et al. (1990). J. Biol Chem. 265(34):21302-21308).
Immunogen
Epitop: Czwarta domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający cytoplazmatycznej domenie ludzkiego receptora glukagonu.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło receptor glukagonu w ludzkiej trzustce.
To przeciwciało przeciwko receptorowi glukagonu zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina) do wykrywania receptora glukagonu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Glucagon receptor in 10 µg of human liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS55104055977277357