Kluczowe dokumenty
8.51200
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(ester tert-butylowy)
Novabiochem®
Synonim(y):
DOTA-tris(tert-butyl ester), Tri-tert-butyl 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H52N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
572.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: fluorescent-labelling reagent
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
mp
88-93 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C28H52N4O8/c1-26(2,3)38-23(35)19-30-12-10-29(18-22(33)34)11-13-31(20-24(36)39-27(4,5)6)15-17-32(16-14-30)21-25(37)40-28(7,8)9/h10-21H2,1-9H3,(H,33,34)
Klucz InChI
RVUXZXMKYMSWOM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Najwygodniejszy odczynnik do znakowania peptydu za pomocą DOTA [1]. Odczynnik ten ma dobrą rozpuszczalność w DMF i DCM, a jego wolną grupę karboksylową można łatwo aktywować za pomocą uronowych lub fosfonowych odczynników sprzęgających, umożliwiając jej przyłączenie do grup aminowych peptydu. Usunięcie t-butylowych grup estrowych z DOTA następuje w trakcie reakcji rozszczepiania z udziałem TFA. Postęp reakcji powinien być monitorowany, ponieważ rozszczepienie tych estrów jest powolne, ze względu na bliskość zasadowych nitrogenów pierścieniowych.
Odniesienia do literatury
[1] L. M. De León-Rodrýguez & Z. Kovacs (2008) Bioconjugate Chem, 19, 391.
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to grey
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR): ≥ 95.0 %
Identity (NMR): passes test
NMR-spectrum: passes test
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3