Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H20N4 · 4HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
>293 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C8H20N4.4ClH/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1;;;;/h9-12H,1-8H2;4*1H
InChI key
SBWLCGZEBQGYRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclen tetrahydrochloride is a macrocycle hydrochloride salt. It can be synthesized using perhydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopenteno[1,3-f,g]acenaphthylene as a precursor. Cyclen tetrahydrochloride has an orthorhombic crystal structure. Cations are reported to exhibit crystallographic two-fold rotation symmetry and [3333] quadrangular conformation, having protonated N atoms at corner positions. Synthesis of cyclen from the corresponding butanedione-protected linear tetramines has been reported.
Application
Cyclen tetrahydrochloride may be used for the synthesis of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrakis(methyleneethylphosphinic acid), a new macrocyclic polyaza polyphosphinate ligand. It may also be used in the synthesis of anthraquinone-pendant cyclen.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description - | description EMPROVE® EVOLVE |
| assay 98% | assay 97% | assay ≥99% (titration) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| mp >293 °C (dec.) (lit.) | mp 110-113 °C (lit.) | mp - | mp 310-311 °C (dec.) (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?