Przejdź do
8.22322
Phosphorus trichloride
for synthesis
Synonim(y):
Phosphorus trichloride, Phosphorus(III) chloride, Phosphorus chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
300 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
57 470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.33
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-749-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (argentometric)
Grade:
synthesis grade
Bp:
76 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
131 hPa ( 20 °C)
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
131 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (argentometric)
form
liquid
potency
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
76 °C/1013 hPa
mp
-94 °C
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
P(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
InChI key
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Phosphorus trichloride (PCl3) can be used as:
  • A chlorinating agent for the alcohols, aldehydes, ketones, and carboxylic acids.
  • A reagent to convert alcohols, diols, and phenols to phosphites.
  • A reducing agent to reduce sulfoxides, amine N-oxides, and hydroxy amides to corresponding sulfides, amines, and amides.
It can also be used as a reagent to synthesize:
  • Phosphaindolizines and thiazolodiazaphospholes by reacting with quaternary ammonium salts.
  • Phosphorus-containing ligand molecules via the introduction of the phosphorus atom.
  • Benzidronate by treating with phenylacetic acid and phosphorous acid in methanesulfonic acid, followed by hydrolysis.
Analysis Note
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.572 - 1.574
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorus trichloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)