Key Documents
8.21399
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylthiourea
for synthesis
Synonim(y):
N,N′-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylthiourea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Numer indeksu EC:
208-588-2
Poziom jakości
Postać
crystals
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
tw
155 °C/1 hPa
mp
60-64 °C
rozpuszczalność
1000 g/L (experimental)
gęstość nasypowa
600 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
Klucz InChI
VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3