Merck
8.00888
Heksakarbonyltungsten
for synthesis
Synonim(y):
Karbonyl wolframu
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
W(CO)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.90
UNSPSC Code:
12161603
EC Index Number:
237-880-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.4 hPa ( 67 °C)
Quality Segment
form
powder
mp
169-171 °C
density
2.65 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[W].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
InChI key
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex W): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)