Kluczowe dokumenty
8.20982
Sigma-Aldrich
N-fenylobenzyloamina
for synthesis
Synonim(y):
N-benzylanilina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
203-100-4
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
crystals
bp
306-307 °C/19 hPa
mp
33-36 °C
temp. przejścia
flash point 113 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
Klucz InChI
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Color (visual): colourless to brown
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup