Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 565,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2N=CHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.26
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
212-304-2
MDL number:
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
contains
100 ppm MEHQ as stabilizer
refractive index
n20/D 1.6004 (lit.)
bp
143-144 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
C(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12H2/b15-11+
InChI key
MIYKHJXFICMPOJ-RVDMUPIBSA-N
Application
Indicator for organolithium assay.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description contains 100 ppm MEHQ as stabilizer, 99% | description ≥98% | description - | description AldrichCPR |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form liquid | form - | form solid | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| assay 99% | assay ≥98% | assay - | assay - |
| density 1.038 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?