Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 313,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 947,00 zł 710,25 zł |
Informacje o tej pozycji
313,00 zł
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
480 °C
potency
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
172-175 °C
transition temp
flash point 220 °C
solubility
0.4 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
InChI key
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 171 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
90-94-8
90-94-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?