Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł 152,15 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 228,00 zł 193,80 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł 431,80 zł |
Informacje o tej pozycji
152,15 zł
Cena katalogowa179,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2
InChI key
BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Environmental monitoring in shale gas wastewater: Dibenzylamine was identified among the hazardous substances in shale gas wastewater, with research characterizing its concentration and distribution in the Upper Yangtze River, contributing to improved environmental management practices (Tang et al., 2024).
- Advancements in organic synthesis: Dibenzylamine was used in a novel synthetic strategy for (L)-Monomethyl Tyrosine via bulky ′forced-traceless′ regioselective Pd-catalyzed C(sp(2))-H activation, showcasing its utility in pharmaceutical compound development (Illuminati et al., 2023).
- Application in crystallography: The crystal structure of di-benzyl-ammonium was elucidated, providing insights into molecular interactions and potential applications in material science and drug design (Traoré et al., 2023).
- Utilization in green chemistry: Dibenzylamine facilitated a green approach towards Triazole forming reactions, aiming to develop anticancer drugs by minimizing environmental impact and enhancing reaction efficiency (Rastogi et al., 2023).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| refractive index n20/D 1.574 (lit.) | refractive index n20/D 1.574 (lit.) |
| bp 300 °C (lit.) | bp 300 °C (lit.) |
| density 1.026 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.026 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzylamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?