Kluczowe dokumenty
8.20383
Sigma-Aldrich
n-Decane
for synthesis
Synonim(y):
n-Decane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Numer indeksu EC:
204-686-4
NACRES:
NA.22
Próba:
≥94% (GC)
bp:
174 °C/1013 mbar
ciśnienie pary:
1 hPa ( 16 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
1 hPa ( 16 °C)
Poziom jakości
Próba
≥94% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
208 °C
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
0.7-5.4 % (v/v)
Lepkość kinematyczna
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
temp. przejścia
flash point 51 °C
rozpuszczalność
0.00005 g/L
gęstość
0.73 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
n-Decane for synthesis. CAS 124-18-5, EC Number 204-686-4, chemical formula CH₃(CH₂)₈CH₃.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.732
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4