Merck
457116
Sigma-Aldrich
Decane
anhydrous, ≥99%
Wybierz wielkość
100 ML
637,00 zł
1 L
1350,00 zł
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
637,00 zł
1 L
1350,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.28
Beilstein:
1696981
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
klasa czystości:
anhydrous
Próba:
≥99%
bp:
174 °C (lit.)
ciśnienie pary:
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
4.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
410 °F
granice wybuchowości
2.6 %
zanieczyszczenia
<0.005% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
gęstość
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Decane (C10 H12) is an acyclic saturated hydrocarbon.[1]
Zastosowanie
Decane has been used as an organic solvent for nanocrystal suspension.[2]
Działania biochem./fizjol.
Decane-1,2-diol derivative might prevent cancer development.[3]
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Optical Properties of CdSe/ZnS Nanocrystals
Gaigalas AK, et al.
Journal of research of the national institute of standards and technology, (119), 610-628 (2014)
Chemistry, An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (2016)
n-Decane.
Bond AD and Davies JE.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(2), 196-197 (2002)
High Pressure Oxidation of Liquid Fuels from Low to High Temperature. 3. n-Decane.
Dagaut P, et al.
Combustion Science and Technology, 103(1-6), 349-359 (1994)
Hyunjoong Chung et al.
Nature communications, 9(1), 278-278 (2018-01-20)
Martensitic transition is a solid-state phase transition involving cooperative movement of atoms, mostly studied in metallurgy. The main characteristics are low transition barrier, ultrafast kinetics, and structural reversibility. They are rarely observed in molecular crystals, and hence the origin and
Protokoły
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane