Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 541,00 zł |
Informacje o tej pozycji
541,00 zł
vapor density
4.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 16.5 °C), 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥95%
form
liquid
autoignition temp.
410 °F
expl. lim.
2.6 %
refractive index
n20/D 1.411 (lit.), n20/D 1.412
bp
170.0-182.0 °C, 174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
0.730 g/mL at 20 °C, 0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ReagentPlus®, ≥99% | description anhydrous, ≥99% | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| assay ≥95% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| vapor pressure 1 mmHg ( 16.5 °C), 3.77 mmHg ( 37.7 °C) | vapor pressure 3.77 mmHg ( 37.7 °C), 1 mmHg ( 16.5 °C) | vapor pressure 3.77 mmHg ( 37.7 °C), 1 mmHg ( 16.5 °C) | vapor pressure - |
| vapor density 4.9 (vs air) | vapor density - | vapor density 4.9 (vs air) | vapor density - |
| expl. lim. 2.6 % | expl. lim. - | expl. lim. 2.6 % | expl. lim. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-18-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?