Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
8.18766
Supelco
2-Propanol
≥99.5% (GC), EMPLURA®
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Wybierz wielkość
1 L
60,70 zł
2.5 L
126,00 zł
10 L
693,00 zł
25 L
753,00 zł
180 L
4610,00 zł
60,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
60,70 zł
2.5 L
126,00 zł
10 L
693,00 zł
25 L
753,00 zł
180 L
4610,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
200-661-7
NACRES:
NB.21
Próba:
≥99.5% (GC)
bp:
82 °C (lit.)
ciśnienie pary:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
60,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
2-Propanol, EMPLURA®
gęstość pary
2.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
siła działania
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
zanieczyszczenia
≤0.2% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0020%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 12 °C
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Zastosowanie
  • Asymmetric Catalysis by Architectural and Functional Molecular Engineering: Practical Chemo- and Stereoselective Hydrogenation of Ketones.: The study showcases the role of 2-propanol in asymmetric catalysis, providing an efficient method for the stereoselective hydrogenation of ketones, which is vital in pharmaceutical synthesis (Noyori and Ohkuma, 2001).
  • Electrospray ionization mass spectrometry of synthetic oligonucleotides using 2-propanol and spermidine.: This research examines the use of 2-propanol in electrospray ionization mass spectrometry, enhancing the detection and analysis of synthetic oligonucleotides (De Bellis et al., 2000).
  • Isolation, identification, and chemical synthesis of 8 alpha,25-dihydroxy-9,10-seco-4,6,10(19)-cholestatrien-3-one. A new metabolite of 25-hydroxyvitamin D3 produced by mouse myeloid leukemia cells (M1).: This study details the use of 2-propanol in the chemical synthesis of a new vitamin D3 metabolite, which is significant for understanding vitamin D metabolism in leukemia cells (Yamada et al., 1987).
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.784 - 0.785
Evaporation residue: ≤ 0.0020 %
Water: ≤ 0.20 %
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 8
1 of 8
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.