Kluczowe dokumenty
439207
2-Propanol
99.5%, suitable for HPLC
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
2-Propanol, suitable for HPLC, 99.5%
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 245 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako rozpuszczalnik w syntezie di- i tripodstawionych orto-biaryli w reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura.[8]
- Jako rozpuszczalnik alternatywny do benzenu w analizie całkowitej zawartości związków karbonylowych w olejach po podgrzaniu i smażeniu.[9]
- Jako medium reakcyjne do otrzymywania cyklicznych ureów w reakcjiCO2 z diaminami w obecności czystego tlenku ceru (CeO2).[10]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel™ Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.