Merck
733458
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.999% trace metals basis, electronic grade
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
product name
2-Propanol, electronic grade, 99.999% trace metals basis
klasa czystości
electronic grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
zanieczyszczenia
≤0.05% water
water
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
tw
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble (completely)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Propanol (IPA) is an electronic graded solvent that is majorly used in the rinsing of semi-conductors, metals and organic polymers.
Zastosowanie
IPA can be used to rinse a variety of materials like gold-titanium probes, methanol fuel cells, organic semiconductors and silicon wafers.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of ethanol in methanol fuel on the performance of membrane electrode assemblies for direct methanol fuel cells.
Yang S, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (2018)
Sol-gel synthesis and characterization of nanocrystalline ZnO powders.
Ristic M, et al.
Journal of alloys and compounds, 397(1-2), L1-L4 (2005)
Oriented UiO-66 thin films through solution shearing.
Ghorbanpour A, et al.
CrystEngComm, 20(3), 294-300 (2018)
Fabrication of electrically contacted plasmonic Schottky nanoantennas on silicon.
Alavirad M, et al.
Chinese Optics Letters, 16(5), 050007-050007 (2018)
Tattoo-Paper Transfer as a Versatile Platform for All-Printed Organic Edible Electronics.
Bonacchini GE, et al.
Advanced Materials, 30(14), 1706091-1706091 (2018)