Kluczowe dokumenty
1.07022
Supelco
2-Propanol
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Wybierz wielkość
2.5 L
169,00 zł
4 L
296,00 zł
25 L
1000,00 zł
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 L
169,00 zł
4 L
296,00 zł
25 L
1000,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
635639
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-661-7
NACRES:
NB.21
klasa czystości:
ACS reagent
Próba:
≥99.5% (GC)
bp:
82 °C (lit.)
ciśnienie pary:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
2-Propanol, for analysis EMPARTA® ACS
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
siła działania
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
zanieczyszczenia
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.2% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 12 °C
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Opakowanie
1.07022.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Titrable acid: ≤ 0.0001 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0001 meq/g
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.002 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.2 %
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.