Kluczowe dokumenty
8.18431
Sigma-Aldrich
2-(2-aminoetoksy)etanol
for synthesis
Synonim(y):
Eter mono(2-aminoetylo) glikolu etylenowego
Wybierz wielkość
100 ML
245,00 zł
500 ML
320,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
245,00 zł
500 ML
320,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
213-195-4
NACRES:
NA.22
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
370 °C
siła działania
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
2.0-15.5 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
218-224 °C/1013 mbar
mp
-11 °C
temp. przejścia
flash point 127 °C
gęstość
1.06 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NCCOCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
Klucz InChI
GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.054 - 1.055
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C