Kluczowe dokumenty
8.14961
Sigma-Aldrich
4′-hydroksybifenylo-4-karbonitryl
for synthesis
Synonim(y):
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
Numer indeksu EC:
427-840-4
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.022 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
193-199 °C
rozpuszczalność
12.7 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N#Cc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
Klucz InChI
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3