Merck
374784
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
97%
Synonim(y):
4-hydroksy-4′-cyjanobifenyl
Wybierz wielkość
5 G
972,00 zł
972,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
972,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
972,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid crystal
mp
191-195 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
Klucz InChI
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rashmi Prabhu et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(35), 11935-11952 (2015-08-12)
In this contribution, we present the results of our extensive investigations on the synthesis and phase behavior of five series of dimer-like compounds formed by covalently linking a promesogenic, cyanobiphenyl core, with a nonmesogenic N-(n-alkyl)-salicylaldimine segment via an oxy(oligomethylene)oxy spacer
Produkty
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.