Dokumenty
8.00105
Sigma-Aldrich
2,5-Hexanedione
for synthesis
Synonim(y):
2,5-Hexanedione, Acetonylacetone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
203-738-3
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.6 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
400 °C
siła działania
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
1.5 % (v/v)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
tw
85-87 °C/26.6 hPa
mp
-5.4 °C
temp. przejścia
flash point 79 °C
gęstość
0.974 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.971 - 0.973
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C