Merck
W343502
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
97%, FG
Synonim(y):
3-Methyl-2-cyclopentenone
Wybierz wielkość
W343502-SAMPLE
226,00 zł
25 G
1840,00 zł
100 G
4870,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W343502-SAMPLE
226,00 zł
25 G
1840,00 zł
100 G
4870,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C5H5(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
Numer FEMA:
3435
Beilstein:
1280476
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.112
NACRES:
NA.21
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74 °C/15 mmHg (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
gęstość
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; sweet
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one is a component of smoke flavoring.[1][2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Study of the components of a solid smoke flavouring preparation.
Guillen MD & Manzanos MJ.
Food Chemistry, 55(3), 251-257 (1996)
Isolation and identification of the components of the tar of hickory wood smoke.
Hruzan DE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(1), 123-126 (1974)