Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BCR®, certified reference material, high level | description BCR®, certified reference material, low level | description BCR®, certified reference material | description BCR®, certified reference material |
| format matrix material | format neat | format neat | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Waste mineral oil (PCB)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?