Dokumenty
5.55360
Millipore
DiluCult Bag Holder
Bag holder, Accessory to hold the sample bag
Synonim(y):
Media Bag Support, Sample bag holder, Stomacher bag holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
producent / nazwa handlowa
DiluCult
Zastosowanie
food and beverages
sample preparation
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Accurate microbiology results are highly reliant upon the quality of your sample preparation. Streamline your sample enrichment with our DILUCULT gravimetric dilutors. The Bag Holder is an accessory used to firmly hold the sample bag thus preventing sample spillage. It is non autoclavable.
Informacje prawne
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.
Rozcieńczalniki grawimetryczne DiluCult™ automatyzują rozcieńczanie próbek żywności, zwiększając wydajność procesu przygotowania próbek.