RDYSTRM40
ReadyStream® Bag Holder Large
For use with the ReadyStream® system to hold larger size sample bags on the dispensing unit
Synonim(y):
Media Bag Support, Sample bag holder, Stomacher bag holder
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
ReadyStream®
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with ReadyStream® system
Opis ogólny
It is designed to support the media bag during the dispensing process and is an integral part of the ReadyStream"] Media Dispensing Unit.
Zastosowanie
Inne uwagi
This catalog number doesn’t include all components that are required for the installation of the entire ReadyStream® System.
The following parts need to be ordered separately along with this product:
- RDYSTRM10.
- RDYSTRM20.
- RDYSTRM30.
- RDYSTRM90.
- RDYSTRAIN01.
A country specific Power Cord adapted to local electrical requirements. ·
The indicated Price currently corresponds to the above catalog number only.
To access the ReadyStream® Data Matrix Generator Tool follow this link https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator
Informacje prawne
produkt powiązany
Produkty
Salmonella przechodzi przez cały łańcuch żywnościowy, od paszy dla zwierząt, przez produkcję podstawową, aż do gospodarstw domowych lub zakładów gastronomicznych.
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Powiązane treści
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs
Rewolucja w przygotowywaniu pożywek - nowe rozwiązanie do przygotowywania i dozowania pożywek dla laboratoriów testujących żywność