Przejdź do
5.42760
DiluCult™ 2
Gravimetric Dilutor; Up to 5000g, suitable for sample preparation
Synonim(y):
Dilutor, Dozownik nośników
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
47 640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41121502
47 640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
DiluCult™
application(s)
food and beverages
pathogen testing, sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Dokładne wyniki badań mikrobiologicznych w dużym stopniu zależą od jakości przygotowania próbki. Usprawnij wzbogacanie próbek za pomocą naszych rozcieńczalników grawimetrycznych DILUCULT™ 2. Te zautomatyzowane rozcieńczalniki grawimetryczne mają dwie zintegrowane pompy i zostały zaprojektowane w celu ułatwienia pracy w szafie bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Mają niewielką wysokość i zdejmowaną tacę ociekową. Działają w trzech trybach dozowania: szybki przepływ z niższą dokładnością, standardowy przepływ ze standardową dokładnością i powolny przepływ dla maksymalnej dokładności. W interfejsie użytkownika można wybrać konkretny współczynnik rozcieńczenia lub przełączyć się na tryb dozowania do innych zastosowań. Urządzenie DILUCULT™ 2 jest wyposażone w zrobotyzowane ramię dozujące zapewniające większe bezpieczeństwo i może być używane do rozcieńczania dużych próbek zbiorczych o masie do 5000 g.
Application
DILUCULT™ 2 to rozcieńczalnik grawimetryczny przeznaczony do automatycznego rozcieńczania próbek żywności za pomocą niezbędnych pożywek wzbogacających w celu zwiększenia wydajności pracy. Urządzenie to znajduje zastosowanie w badaniach patogenów i psucia się żywności w przemyśle spożywczym.
Features and Benefits
  • Automatyzacja powtarzalnych etapów przepływu pracy
  • Skrócenie czasu pracy i zmniejszenie liczby błędów
  • UrządzenieDILUCULT™ 2 jest idealne do łączenia próbek
  • Dodaj dodatkową pompę do szybszego dozowania mediów
Other Notes
Robotic arm, Bag holder, Protecting plate for nozzle, Removable drip tray, Nozzle holder and Tubing holder.
Legal Information
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)