Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122409
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
DiluCult™
application(s)
food and beverages
sample preparation
storage temp.
2-30°C
General description
Dokładne wyniki badań mikrobiologicznych w dużym stopniu zależą od jakości przygotowania próbki. Usprawnij wzbogacanie próbek za pomocą naszych rozcieńczalników grawimetrycznych DILUCULT™. Uchwyt na duży worek to akcesorium służące do stabilnego przytrzymywania worka na próbki w celu łączenia próbek, zapobiegając w ten sposób ich rozlaniu. Nie można go sterylizować w autoklawie.
Legal Information
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?