WPB01348WA
Whirl-Pak® Homogenizer Blender Filter Bag
710 mL capacity(24 oz)
Synonim(y):
filtrowany worek do blendera, filtrowany worek homogenizatora
Wybierz wielkość
1580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1580,00 zł
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
filter 330 μm
opakowanie
pkg of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Nasco B01348WA
szer. × dł.
6 in. × 9 in. , 15 x 23 cm
pojemność
710 mL × 24 oz
710 mL capacity(24 oz)
grubość
4 mil , 0.102 mm
Zastosowanie
sample preparation
kompatybilność
for use with Whirl-pak® homogenizer
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pojemność jest mierzona w uncjach płynu, gdy worek jest zamknięty, a zakładka jest złożona trzykrotnie. Objętość i wymiary są przybliżone; worków nie należy używać w temperaturach powyżej 180° F, 82° C. Worki można zamrażać do dowolnej temperatury, nawet ciekłym azotem - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie worki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.
Rozcieńczalniki grawimetryczne DiluCult™ automatyzują rozcieńczanie próbek żywności, zwiększając wydajność procesu przygotowania próbek.