Kluczowe dokumenty
5.32626
Sigma-Aldrich
Ral Activation Inhibitor, BQU57
Synonim(y):
6-amino-1,3-dimetylo-4-(4-(trifluorometylo)fenylo)-1,4-dihydropirano[2,3-c]pirazolo-5-karbonitryl, inhibitor Ral, inhibitor aktywacji RalA, inhibitor aktywacji RalB
Wybierz wielkość
25 MG
978,00 zł
978,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
978,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13F3N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
978,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(OC1=C(C(C)=NN1C)C2C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)=C2C#N
InChI
1S/C16H13F3N4O/c1-8-12-13(9-3-5-10(6-4-9)16(17,18)19)11(7-20)14(21)24-15(12)23(2)22-8/h3-6,13H,21H2,1-2H3
Klucz InChI
IJCMHHSFXFMZAI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable compound that specifically, reversibly, and stoichiometrically (1:1) binds to the GDP-bound Ral A/B in an allosteric manner (Kd = 7.7 µM) and blocks its activation.
A cell-permeable dihydropyranopyrazole compound that binds and locks RalA/B in the inactive GDP-bound form by targeting an allosteric site close to the guanine nucleotide-binding pocket (Kd = 7.7 µM binding study by ITC using RalB) in a 1:1 stoichiometric ratio, while exhibiting little affinity toward free or GTP-bound Ral. Shown to inhibit anchorage-independent growth of human lung cancer cell lines H358 & H2122 in vitro (IC50 = 1.3 & 2.0 µM, respectively, in 2-4 wks by soft agar colony formation assays) by reducing cellular level of ATP-bound, active RalA/B (by >90% with 10 µM BQU57 treatment for 3 h; assessed by by RALBP1-agarose pull-down). BQU57 is bioavailable in mice via intraperitoneal injection (Plasma T1/2 = 1.5 h, AUC0-5 h = 28.6 µg·h/mL post single 50 mg/kg i.p. dosage) with overall tissue distribution, including brain (µg drug/g tissue = 4.1/liver, 2.4/kidney, 2.1/heart, 1.8/lung, 1.4/brain, 1.2/H2122 tumor; 3 h post single 50 mg/kg i.p. dosage). Shown to selectively downregulate leves of active RalA/B, but not Ras or RhoA, in H2122-derived tumor in mice in a dose-dependent manner (64% and 86% reduction of ATP-bound RalA and RalB, respectively, 3 h post single 50 mg/kg i.p. dosage) and effectively suppress H2122 tumor expansion when administered via daily i.p. dosing (by 70% 22 d post H2122 inoculation with 21 daily 50 mg/kg/d i.p. dosages) in vivo.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
Ral-GDP
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Use only fresh DMSO for reconstitution.
Inne uwagi
Yan, C., et al. 2014. Nature.515, 443.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3