Przejdź do
P1880
Sodium propionate
≥99.0%
Synonim(y):
Propionic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
454,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.06
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-290-4
Beilstein/REAXYS Number:
3566934
MDL number:
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
285-286 °C (lit.)
solubility
H2O: 5 g/5mL
lipid type
unsaturated FAs
SMILES string
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
General description
Propionate is a short chain fatty acid, which is a major part of the luminal contents of the colon. It is associated with anti-inflammatory properties.
Application
Sodium propionate has been used as a supplement in transgalacto-oligosaccharides (TOS) medium for the isolation of bifidobacteria.[1] It has been used as a supplement in SCFA (short-chain fatty acid) diet prepared for mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5436498948.43793
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
assay
-
mp
285-286 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
289.3 °C
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
solubility
H2O: 5 g/5mL
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
>500 g/L
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium propionate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?