Merck
V-055
Supelco
(-)-Riboflavin-13C4,15N2 (Vitamin B2-13C4,15N2) solution
100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C1313C4H20N215N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[15nH]1[13c]([15n][13c]2[n](c3c(n[13c]2[13c]1=O)cc(c(c3)C)C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
Klucz InChI
AUNGANRZJHBGPY-HAIGJTSVSA-N
Opis ogólny
Ryboflawina jest niezbędną witaminą z grupy B dla utrzymania zdrowia człowieka, odgrywającą kluczową rolę w metabolizmie energetycznym, a także kluczowym składnikiem kofaktorów enzymów i flawoprotein.
Zastosowanie
Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do ilościowego oznaczania ryboflawiny w różnych zastosowaniach testowych za pomocą LC/MS lub GC/MS, od testów diagnostycznych niedoboru witaminy B2 po testy kontroli jakości suplementów diety na bazie witaminy B2, wzbogaconej żywności lub preparatów farmaceutycznych.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2