Merck
5.38092
Inhibitor K-Ras, SAH-SOS1A
Synonim(y):
Inhibitor K-Ras, SAH-SOS1A, Inhibitor K-Ras, SAH-SOS1 A
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C100H159N27O28
Masa cząsteczkowa:
2187.50
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek węglowodorowy, α-helikalny peptyd, który naśladuje natywną domenę helikalną SOS1 (aminokwasy 929-944) z dodatkowym znacznikiem Arg-Arg dla lepszej przepuszczalności komórek. Wiąże się z dzikim i zmutowanym KRAS w kieszeni wiążącej SOS1 w sposób specyficzny dla sekwencji i zakłóca interakcję SOS1/KRAS (EC50 = 79, 61, 103, 129, 140 i 124 nM odpowiednio dla mutantów typu dzikiego, G12D, G12V, G12C, G12S i Q61H) i blokuje ich asocjację nukleotydową. Zgłaszano, że angażuje zarówno GDP-KRAS, jak i GTP-KRAS. Wykazano, że upośledza żywotność komórek nowotworowych z mutacjami G12D, G12C, G12V, G12S, G13D i Q61H (IC50 = 5 - 15 µM). Zmniejsza również żywotność komórek HeLa i Colo320-HSR z ekspresją KRAS typu dzikiego. Hamuje aktywność MEK1/2, ERK1/2 i Akt w komórkach Panc10.05 poddanych działaniu naskórkowego czynnika wzrostu. Wykazano również, że całkowicie hamuje fosforylację Akt i ERK1/2 w komórkach Drosophila melanogaster wyrażających zmutowaną formę V12 RAS85D po leczeniu RU486 (nr kat. 475838).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
K-Ras
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ac-RRFFGIXLTNXLKTEEGN (X=(S)-2-(4′-pentenylo)Ala, zszywane)
Leshchiner, E. S. et al. 2015. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.112, 1761.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c