Kluczowe dokumenty
516724-M
Millipore
Phenol, Molecular Biology Grade
Synonim(y):
Phenol, C₆H₆O, Hydroxybenzene
Wybierz wielkość
500 G
1000,00 zł
1000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 lutego 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
1000,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Beilstein:
969616
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Formularz:
crystalline solid
Próba:
≥99% (GC)
1000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 lutego 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
gęstość pary
3.24 (vs air)
ciśnienie pary
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
crystalline solid
temp. samozapłonu
1319 °F
granice wybuchowości
8.6 %
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0003%
heavy metals: ≤0.0008%
obecność zanieczyszczeń
DNase, RNase, none detected
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Useful for the purification of nucleic acids.
Ostrzeżenie
Toxicity: Toxic (F)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup