Kluczowe dokumenty
5.04867
Sigma-Aldrich
UCOE® Expression Vector - Human 4kb Puro Set - Novagen®
Wybierz wielkość
1 SET
3860,00 zł
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 SET
3860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.51
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Novagen®
Poziom jakości
warunki przechowywania
OK to freeze
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
UCOE® (Ubiquitous Chromatin Opening Element) expression technology demonstrates major improvements in gene expression in stably-transfected mammalian cells. Over 50% of UCOE derived clones have higher expression than the best non-UCOE derived vectors. UCOE vectors may be used to express antibodies, receptors, enzymes, cytokines, and other similar sized biological material. UCOE technology is convenient and easy to use, because it integrates with industry standard platforms (e.g. CHO cells, CMV promoters, plasmids, transfection agents, media, etc...).
The set includes following components:
• 1 x 10 µg DNA
• 1 x 10 µg DNA (Negative control)
Antibiotic resistance: Puromycin
THIS PRODUCT IS ONLY AVAILABLE FOR SALE TO ACADEMIC INSTITUTIONS OR NOT-FOR-PROFIT ENTITIES FOR RESEARCH USE. FOR INFORMATION ON COMMERCIAL LICENSING OF THE UCOE TECHNOLOGY, INCLUDING TO COMMERCIAL ENTITIES, PLEASE CONTACT Marie Azzaria ([email protected]) or Jamie Hoberg ([email protected]).
Zastosowanie
UCOE (Ubiquitous Chromatin Opening Elements) technology is a breakthrough solution for sustained recombinant protein production and cell line development in mammalian protein expression systems.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Informacje prawne
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UCOE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1