Kluczowe dokumenty
4.90189
Sigma-Aldrich
Bis(trifluorometylosulfonylo)imidek 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
for synthesis
Synonim(y):
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11F6N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
liquid
siła działania
50-300 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-15 °C
gęstość
1.52 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1