Przejdź do
900802
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O <500 ppm
Synonim(y):
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonimide) salt, 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(triflyl)imide, BMIIm, BMIM TFSI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15F6N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.36
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.23
MDL number:
3400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
composition
H2O, <500 ppm
impurities
≤500 ppm H2O
mp
1 °C
density
1.454 g/cm3
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
SMILES string
CCCCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a class of electrolytic materials that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
Application
Ionic liquids (ILs) are molten salts with melting points lower than 100 °C. They usually consist of pair of organic cation and anion. ILs exhibit unique properties such as non-volatility, high thermal stability, and high ionic conductivity and find applications as electrolytes in lithium/sodium ion batteries and dye-sensitized solar cells. They are also used as media for synthesis of conducting polymers and intercalation electrode materials.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
711713900806
description
≥99%, H2O <500 ppm
description
≥98%
description
≥99%, H2O ≤500 ppm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
-
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤500 ppm H2O
impurities
≤0.5% water
impurities
≤500 ppm H2O
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99%
mp
1 °C
mp
-
mp
12 °C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)