Przejdź do
481971-M
NADP, sól monosodowa
A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions. Spectra (pH 7.0): 250 nm/260 nm: 0.78-0.88; 280 nm/260 nm: 0.16-0.26.
Synonim(y):
Fosforan dinukleotydu β-nikotynamidoadeninowego, TPN, Co II, Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
442,00 zł
500 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1310,00 zł
1 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
5 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
6510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N7O17P3 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
765.39
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥92% (enzymatic), ≥95% (UV)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
442,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6348
assay
≥92% (enzymatic), ≥95% (UV)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[P](=O)(OCC3OC(C(C3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n+]2cc(ccc2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H28N7O17P3/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39)/p+1
InChI key
XJLXINKUBYWONI-UHFFFAOYSA-O
General description
Koenzym szeroko rozpowszechniony w żywej materii. Uczestniczy w reakcjach utleniania-redukcji (stosunek spektralny: 0,78-0,88 przy 250/260 nm, pH 7,0; 0,16-0,26 przy 280/260 nm, pH 7,0).
Widma (pH 7,0): 250 nm/260 nm: 0,78-0,88; 280 nm/260 nm: 0.16-0.26.
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C). Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
481972NADPH-RONADP-RO
NADPH powder, =97% (dry weight)
Roche
NADPH-RO
NADPH
NADP Disodium salt
Roche
NADP-RO
NADP
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥92% (enzymatic), ≥95% (UV)
assay
≥95% (enzymatic)
assay
97% (dry weight)
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble
solubility
0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
481971-1GM-M04055977225709
481971-500MG-M04055977225730
481971-1GM04055977225709
481971-5GM-M04055977225723
481971-100MG-M04055977225716
481971-500MG04055977225730
481971-100MG04055977225716
481971-5GM04055977225723