438075
Longdaysin
A cell-permeable purine compound that acts as a reversible and ATP-competitive dual inhibitor of CKIα and CKIδ activities with moderate selectivity over Cdk7 and Erk2.
Synonim(y):
Longdaysin, 9-Isopropyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzyl)-9H-purin-6-amine, Casein Kinase I Inhibitor VII, Casein Kinase I Inhibitor VII, 9-Isopropyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzyl)-9H-purin-6-amine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2